4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)toluene
OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 81.2 EUR
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉BrO₂S
MW: 249,13 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037925
Núm. CAS: 254887-17-7