4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7961-10G OR7961-1G OR7961-5G
APOSOR7961-10GEA 481 EUR
APOSOR7961-10G APOSOR7961-1G APOSOR7961-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₃S
MW: 263,11 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037947
Núm. CAS: 849035-77-4