D(+)-Xilosa
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7967-100G OR7967-500G
APOSOR7967-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7967-100G APOSOR7967-500G
D(+)-Xilosa
D(+)-Xilosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 147…158 °C
Densidad: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151475
Núm. CAS: 58-86-6
EINECS: 200-400-7