2,4-Diclorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7968-100G OR7968-2.5KG OR7968-500G
APOSOR7968-100GEA 94.4 EUR
APOSOR7968-100G APOSOR7968-2.5KG APOSOR7968-500G
2,4-Diclorobenzaldehído 98%
2,4-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Pto. Ebullición: 233 °C
Pto. de fusión: 69…73 °C
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003305
Núm. CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 1759
ADR: 8 III