4-metilumbeliferona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7969-10G OR7969-25G OR7969-100G
APOSOR7969-10GEA 0 EUR
APOSOR7969-10G APOSOR7969-25G APOSOR7969-100G
4-metilumbeliferona
4-metilumbeliferona
Formula: C₁₀H₈O₃
Pto. de fusión: 190…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006866
Núm. CAS: 90-33-5
EINECS: 201-986-7