N-Bromosuccinimida > 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromopirrilidina-2,5-diona
OR7970-1KG OR7970-5KG OR7970-100G
APOSOR7970-1KGEA 31.9 EUR
APOSOR7970-1KG APOSOR7970-5KG APOSOR7970-100G
N-Bromosuccinimida > 98%
N-Bromosuccinimida
Formula: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Densidad: 2,098 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005510
Núm. CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3084
ADR: 8+5.1,II