Ácido 3-nitro-o-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-metil-3-nitrobenzoico
OR7971-500G
APOSOR7971-500GEA 60.9 EUR
APOSOR7971-500G
Ácido 3-nitro-o-toluico
Ácido 3-nitro-o-toluico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. de fusión: 182…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007160
Núm. CAS: 1975-50-4
EINECS: 217-826-4