2,6-Diclorobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7973-100G OR7973-25G OR7973-500G
APOSOR7973-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7973-100G APOSOR7973-25G APOSOR7973-500G
2,6-Diclorobenzaldehído
2,6-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 231 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 68…73 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003307
Núm. CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 3261
ADR: 8,II