4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dichloro-2-(methylsulphonyl)toluene, 1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)benzene
OR7978-1G OR7978-5G
APOSOR7978-1GEA 154 EUR
APOSOR7978-1G APOSOR7978-5G
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone
Formula: C₈H₈Cl₂O₂S
MW: 239,12 g/mol
Pto. de fusión: 137…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037944
Núm. CAS: 849035-75-2