Ácido 4-acetoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7979-250G OR7979-500G OR7979-50G
APOSOR7979-250GEA 95.7 EUR
APOSOR7979-250G APOSOR7979-500G APOSOR7979-50G
Ácido 4-acetoxibenzoico
Ácido 4-acetoxibenzoico
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Pto. Ebullición: 100…120 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 190…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002540
Núm. CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9