1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7983-1G
OR7983-5G
OR7983-25G
APOSOR7983-1GEA
229
EUR
APOSOR7983-1G
APOSOR7983-5G
APOSOR7983-25G
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formula:
C₇H₆Cl₂O₂S Pto. de fusión: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03789183 Núm. CAS: 66640-63-9 |