1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7985-10G OR7985-50G
APOSOR7985-10GEA 93.1 EUR
APOSOR7985-10G APOSOR7985-50G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₅H₉N₃
Pto. de fusión: 65…75 °C
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051651
Núm. CAS: 3524-32-1