Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7987-1G OR7987-250MG OR7987-5G
APOSOR7987-1GEA 270 EUR
APOSOR7987-1G APOSOR7987-250MG APOSOR7987-5G
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Pyrimidine-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789624
Núm. CAS: 2435-50-9