1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7988-1G
OR7988-5G
OR7988-25G
APOSOR7988-1GEA
0
EUR
APOSOR7988-1G
APOSOR7988-5G
APOSOR7988-25G
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Formula:
C₈H₉IO₄S₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04037973 Núm. CAS: 849035-96-7 |