N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitroaniline
OR7989-1G OR7989-250MG OR7989-500MG
APOSOR7989-1GEA 0 EUR
APOSOR7989-1G APOSOR7989-250MG APOSOR7989-500MG
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formula: C₈H₁₀N₂O₄S
MW: 230,24 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01016949
Núm. CAS: 30388-44-4