2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Methylsulphonylacetyl)pyridine
OR7990-1G OR7990-5G OR7990-25G
APOSOR7990-1GEA 136 EUR
APOSOR7990-1G APOSOR7990-5G APOSOR7990-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₃S
MW: 199,23 g/mol
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941306
Núm. CAS: 27302-95-0