(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7990T-5G OR7990T-25G
APOSOR7990T-5GEA 0 EUR
APOSOR7990T-5G APOSOR7990T-25G
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
A substrate for the enzyme adenosine deaminase.
Formula: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005738
Núm. CAS: 5399-87-1