2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7991-1G OR7991-5G
APOSOR7991-1GEA 130 EUR
APOSOR7991-1G APOSOR7991-5G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₃S
MW: 199,23 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941305
Núm. CAS: 27302-93-8