3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl Chloride
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₄S₂
MW: 254,71 g/mol
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037968
Núm. CAS: 5335-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III