3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7994-1G OR7994-25G OR7994-5G
APOSOR7994-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂S
Pto. de fusión: 101…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037969
Núm. CAS: 22821-75-6