1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7995-1G OR7995-5G
APOSOR7995-1GEA 285 EUR
APOSOR7995-1G APOSOR7995-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
Formula: C₁₃H₁₇N₃O₅S
Pto. de fusión: 197…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037962
Núm. CAS: 849035-88-7