Tetrakis(dimethylamino)diboron
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7996-100G OR7996-25G OR7996-5G
APOSOR7996-100GEA 190 EUR
APOSOR7996-100G APOSOR7996-25G APOSOR7996-5G
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formula: C₈H₂₄B₂N₄
Pto. Ebullición: 55…57 °C/2,5mmHg
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98,9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048012
Núm. CAS: 1630-79-1