2,5-Diclorotiofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7999-100G OR7999-25G OR7999-5G
APOSOR7999-100GEA 1330 EUR
APOSOR7999-100G APOSOR7999-25G APOSOR7999-5G
2,5-Diclorotiofenol 98%
2,5-Diclorotiofenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Pto. Ebullición: 112…116 °C/50mmHg
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004831
Núm. CAS: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9