1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 0 EUR
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Formula: C₈H₁₂N₄
Pto. Ebullición: 277 °C
Pto. de fusión: 31…35 °C
Densidad: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040742
Núm. CAS: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5