4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8017-1G OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA 109 EUR
APOSOR8017-1G APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 260…265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180372
Núm. CAS: 139742-50-0