2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Benzisoxazole-3-acetic Acid
OR8018-100G
APOSOR8018-100GEA
180
EUR
APOSOR8018-100G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formula:
C₉H₇NO₃ MW: 177,1568 g/mol Pto. de fusión: 123…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02180388 Núm. CAS: 4865-84-3 |