1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8020-1G
APOSOR8020-1GEA 184 EUR
APOSOR8020-1G
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride 97%
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₃
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180342
Núm. CAS: 3663-81-8
UN: 1759
ADR: 8,III