1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromoacetyl)benzo[b]furan, 1-(Benzofuran-2-yl)-2-bromoethanone
OR8021-1G OR8021-250MG OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8021-1G APOSOR8021-250MG APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Formula: C₁₀H₇BrO₂
MW: 239,08 g/mol
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00176644
Núm. CAS: 23489-36-3
UN: 3261
ADR: 8,II