4-Biphenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
OR8027-100G OR8027-25G OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA 87 EUR
APOSOR8027-100G APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Pto. de fusión: 232…247 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00093311
Núm. CAS: 5122-94-1