1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8028-1G OR8028-25G OR8028-5G
APOSOR8028-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8028-1G APOSOR8028-25G APOSOR8028-5G
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083257
Núm. CAS: 88950-64-5
EINECS: 230-181-3