tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminopropanenitrile, N-BOC protected
OR8029-10G OR8029-1G
APOSOR8029-10GEA 754 EUR
APOSOR8029-10G APOSOR8029-1G
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate
Formula: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170,21 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180880
Núm. CAS: 53588-95-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III