(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8030-1G OR8030-100G
APOSOR8030-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8030-1G APOSOR8030-100G
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237380
Núm. CAS: 28697-17-8