Boc-Thz-OH 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
OR8031-100G
APOSOR8031-100GEA 97.3 EUR
APOSOR8031-100G
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Formula: C₉H₁₅NO₄S
MW: 233,282 g/mol
Pto. de fusión: 132…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077002
Núm. CAS: 51077-16-8