1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Bromoacetyl)-1,3-benzodioxole
OR8032-250MG
APOSOR8032-250MGEA 40.6 EUR
APOSOR8032-250MG
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formula: C₉H₇BrO₃
MW: 243,06 g/mol
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01910077
Núm. CAS: 40288-65-1
UN: 3261
ADR: 8,III