4-Bromo-1-buteno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 62.5 EUR
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Bromo-1-buteno 99%
4-Bromo-1-buteno
Formula: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C
Densidad: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000258
Núm. CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3 II