2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8039-1G
OR8039-250MG
OR8039-5G
OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA
258
EUR
APOSOR8039-1G
APOSOR8039-250MG
APOSOR8039-5G
APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Formula:
C₁₃H₁₀BrNO Pto. de fusión: 148…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02180673 Núm. CAS: 92643-17-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |