Boc-py-oh 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-(Boc-amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
OR8042-1G
OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA
79.9
EUR
APOSOR8042-1G
APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O₄ MW: 240.259 g/mol Pto. de fusión: 156…160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02094544 Núm. CAS: 77716-11-1 |