1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 4-(aminomethyl)tetrahydropyridine-1(2H)- carboxylate, 4-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-(Aminomethyl)piperidine
OR8043-1G OR8043-25G OR8043-5G
APOSOR8043-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8043-1G APOSOR8043-25G APOSOR8043-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Pto. Ebullición: 237…238 °C/760mmHg
Densidad: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076207
Núm. CAS: 144222-22-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III