tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinecarboxamide, tert-Butyl 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxamide, 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR8045-10G OR8045-25G OR8045-5G
APOSOR8045-10GEA 24.8 EUR
APOSOR8045-10G APOSOR8045-25G APOSOR8045-5G
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,2900 g/mol
Pto. de fusión: 163…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180953
Núm. CAS: 91419-48-6