tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8046-1G
OR8046-5G
APOSOR8046-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8046-1G
APOSOR8046-5G
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₂S Pto. de fusión: 122…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02180954 Núm. CAS: 214834-18-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |