tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8047-1G OR8047-5G OR8047-10G
APOSOR8047-1GEA 178 EUR
APOSOR8047-1G APOSOR8047-5G APOSOR8047-10G
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate
Formula: C₈H₁₆N₂O₂S
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180883
Núm. CAS: 77152-97-7