1-Boc-4-piperidona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
OR8050-100G
APOSOR8050-100GEA 94.4 EUR
APOSOR8050-100G
1-Boc-4-piperidona 98%
1-Boc-4-piperidona
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Pto. de fusión: 72…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151800
Núm. CAS: 79099-07-3