Ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 5-cloro-o-anísico
OR8055-500G
APOSOR8055-500GEA 161 EUR
APOSOR8055-500G
Ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico 97%
Ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017546
Núm. CAS: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7