5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8059-10G OR8059-1G OR8059-5G
APOSOR8059-10GEA 136 EUR
APOSOR8059-10G APOSOR8059-1G APOSOR8059-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 197…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02089694
Núm. CAS: 54367-66-7