5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
OR8061-1G OR8061-5G
APOSOR8061-1GEA 284 EUR
APOSOR8061-1G APOSOR8061-5G
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine
Formula: C₁₀H₈ClN₃
MW: 205,65 g/mol
Pto. de fusión: 195…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238992
Núm. CAS: 35202-25-6