3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8069-1G OR8069-250MG OR8069-500MG OR8069-2.5G OR8069-5G
APOSOR8069-1GEA 294 EUR
APOSOR8069-1G APOSOR8069-250MG APOSOR8069-500MG APOSOR8069-2.5G APOSOR8069-5G
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
3,4-Diaminobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₉N₃O₂S
Pto. de fusión: 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277940
Núm. CAS: 2360-20-5