2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8072-1G OR8072-5G
APOSOR8072-1GEA 192 EUR
APOSOR8072-1G APOSOR8072-5G
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O
Pto. de fusión: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02180675
Núm. CAS: 306935-93-3