Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8075-10G
OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA
763
EUR
APOSOR8075-10G
APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Formula:
C₇H₇BrO₃S Pto. de fusión: 75…77 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00173933 Núm. CAS: 110545-67-0 |