Oxaprozin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
OR8088-25G OR8088-5G
APOSOR8088-25GEA 288 EUR
APOSOR8088-25G APOSOR8088-5G
Oxaprozin 98%
Oxaprozin
Formula: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Pto. de fusión: 154…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215977
Núm. CAS: 21256-18-8
EINECS: 244-296-1