Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8091-1G OR8091-250MG
APOSOR8091-1GEA 60.9 EUR
APOSOR8091-1G APOSOR8091-250MG
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01147322
Núm. CAS: 24237-39-6